Få mere at vide
Epredia™ UltraVision LP HRP Polymer& DAB Detektionssystem
Shop alle Epredia produkterBeskrivelse
Specificitet: anti-mus IgG (H+L), anti-kanin IgG (H+L)
Enzym: Peroxidase
Kromogen/substrat: Diaminobenzidin (DAB )
Specificitet: anti-mus IgG (H+L), anti-kanin IgG (H+L)
Enzym: Peroxidase
Kromogen/substrat: Diaminobenzidin (DAB )
Inkluderer:
TL-015-HD: 15 mL hydrogenperoxidblok (TA-015-HP), 15 mL Ultra V-blok (TA-015-UB), 15 mL primær antistofforstærker (TL-015-PB), 15 mL HRP-polymer (TL-015-PH), 15 mL DAB Plus-substrat (TA-015-HSX), 1 ml DAB Plus Chromogen (TA-001-HCX)
TL-060-HD: 60 ml hydrogenperoxidblok (TA-060-HP), 60 ml Ultra V-blok (TA-060-UB), 60 ml primær antistofforstærker (TL-060-PB), 60 ml HRP-polymer (TL-060-PH), 60 ml DAB Plus-substrat (TA-060-HSX), 2mL DAB Plus Chromogen (TA-002-HCX)
TL-125-HD: 125 ml hydrogenperoxidblok (TA-125-HP), 125 ml Ultra V-blok (TA-125-UB), 125 ml primær antistofforstærker (TL-125-PB), 125 ml HRP-polymer (TL-125-PH), 125 ml DAB Plus-substrat (TA-125-HSX), 4mL DAB Plus Chromogen (TA-004-HCX)
Bemærk:
UltraVision detektionssystem detekterer et specifikt muse-IgG- eller kanin-IgG-antistof bundet til et antigen i vævssnit. Det specifikke antistof er lokaliseret af en universel sekundær antistofformulering konjugeret til en enzymmærket polymer, der genkender muse- og kaninimmunoglobuliner. Polymerkomplekset visualiseres derefter med et passende substrat/chromogen.
Tekniske data
Tekniske data
| Tælle | 300 til 600 dias |
| Mængde | 60 mL |
| Inkluderer | 60 ml hydrogenperoxidblok (TA-060-HP), 60 ml Ultra V-blok (TA-060-UB), 60 ml primær antistofforstærker (TL-060-PB), 60 ml HRP-polymer (TL-060-PH), 60 ml DAB Plus-substrat (TA-060-HSX), 2mL DAB Plus Chromogen (TA-002-HCX) |
| Chromagen | Diaminobenzidin (DAB ) |
| Specificitet | anti-muse-IgG (H+L), anti-kanin-IgG (H+L) |
| Opbevaringskrav | Opbevares på 2° til 8 °C. Hver komponent er stabil i 18 måneder. |
| Enzym | Peroxidase |
| Substrater | Diaminobenzidin (DAB ) |
Sikkerhed og håndtering
- 60 ML ULTRAVISION LP DETECTION SYSTEM: HRP POLYMER /DAB Plus chromogen, specificity anti-Mouse IgG
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P406-Opbevares i ætsningsbestandig/ beholder med modstandsdygtig indvendig belægning.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine, diaminobenzidine