Få mere at vide
Epredia™ UltraVision LP-detektionssystem
Artikelnummer. 12624007 Shop alle Epredia produkter
Mængde:
60 mL
125 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
60ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12624007
Brand: Epredia™ TL060HL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Epredia™ Lab Vision UltraVision LP-detektionssystem: HRP Polymer er et følsomt detektionssystem baseret på biotinfri polymerteknologi.
UltraVision LP er den nyeste teknologi inden for polymermærkning. Polymerdetektionsmetoder har vist sig at give øget følsomhed og detekteringsenkelhed. Dette anden generations polymersystem er sammensat af mindre polymerunderenheder, der minimerer konflikter i binding af målproteinet. Mindskede bindingskonflikter resulterer i mere konsistent farvning og bedre signalforstærkning. 1 I sidste ende giver dette brugeren højere følsomhed og antistofeffektivitet. 2 med UltraVision LP, du bruger mindre antistof og opnår bedre signal-til-støj-forhold. UltraVision LP er også biotinfri, hvilket eliminerer baggrundsfarvning fundet med traditionelle biotinbaserede detektionsmetoder.
  • Specificitet: anti-mus IgG (H+L), anti-kanin IgG (H+L)
  • Enzym: Peroxidase
  • Kromogen/substrat: Ingen medfølgende
Inkluderer:
TL-060-HL: 60 ml Ultra V-blok (TA-060-UB), 60 ml primær antistofforstærker (TL-060-PB), 60 ml HRP-polymer (TL-060-PH)
TL-125-HL: 125 ml Ultra V-blok (TA-125-UB), 125 ml primær antistofforstærker (TL-125-PB), 125 ml HRP-polymer (TL-125-PH)
Bemærk:
UltraVision detektionssystem detekterer et specifikt muse-IgG- eller kanin-IgG-antistof bundet til et antigen i vævssnit. Det specifikke antistof er lokaliseret af en universel sekundær antistofformulering konjugeret til en enzymmærket polymer, der genkender muse- og kaninimmunoglobuliner. Polymerkomplekset visualiseres derefter med et passende substrat/chromogen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tælle 300 til 600 dias
Mængde 60 mL
Inkluderer 60 ml Ultra V-blok (TA-060-UB), 60 ml primær antistofforstærker (TL-060-PB), 60 ml HRP-polymer (TL-060-PH)
Chromagen Ingen angivet
Specificitet anti-muse-IgG (H+L), anti-kanin-IgG (H+L)
Opbevaringskrav Opbevares på 2° til 8 °C. Hver komponent er stabil i 18 måneder.
Enzym Peroxidase
Produktlinje Lab Vision , UltraVision
Substrater Ingen angivet
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 60ML U-Vision LP Lrge Vol Det Syst
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P262-Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 2-methyl-3(2H)-isothiazolone