Få mere at vide
Epredia™ UltraVision LP-detektionssystem
Artikelnummer. 10596014 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Mængde:
60 mL
125 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
60ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10596014 125 mL 125ml
12624007 60 mL 60ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10596014 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. TL125HL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21575.00 DKK
    16858.85 DKK / 125ml
    Spare 4716.15 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Epredia™ Lab Vision UltraVision LP-detektionssystem: HRP Polymer er et følsomt detektionssystem baseret på biotinfri polymerteknologi.
UltraVision LP er den nyeste teknologi inden for polymermærkning. Polymerdetektionsmetoder har vist sig at give øget følsomhed og detekteringsenkelhed. Dette anden generations polymersystem er sammensat af mindre polymerunderenheder, der minimerer konflikter i binding af målproteinet. Mindskede bindingskonflikter resulterer i mere konsistent farvning og bedre signalforstærkning. 1 I sidste ende giver dette brugeren højere følsomhed og antistofeffektivitet. 2 med UltraVision LP, du bruger mindre antistof og opnår bedre signal-til-støj-forhold. UltraVision LP er også biotinfri, hvilket eliminerer baggrundsfarvning fundet med traditionelle biotinbaserede detektionsmetoder.
  • Specificitet: anti-mus IgG (H+L), anti-kanin IgG (H+L)
  • Enzym: Peroxidase
  • Kromogen/substrat: Ingen medfølgende
Inkluderer:
TL-060-HL: 60 ml Ultra V-blok (TA-060-UB), 60 ml primær antistofforstærker (TL-060-PB), 60 ml HRP-polymer (TL-060-PH)
TL-125-HL: 125 ml Ultra V-blok (TA-125-UB), 125 ml primær antistofforstærker (TL-125-PB), 125 ml HRP-polymer (TL-125-PH)
Bemærk:
UltraVision detektionssystem detekterer et specifikt muse-IgG- eller kanin-IgG-antistof bundet til et antigen i vævssnit. Det specifikke antistof er lokaliseret af en universel sekundær antistofformulering konjugeret til en enzymmærket polymer, der genkender muse- og kaninimmunoglobuliner. Polymerkomplekset visualiseres derefter med et passende substrat/chromogen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tælle 625 til 1250 dias
Mængde 125 mL
Inkluderer 125 ml Ultra V-blok (TA-125-UB), 125 ml primær antistofforstærker (TL-125-PB), 125 ml HRP-polymer (TL-125-PH)
Chromagen Ingen angivet
Specificitet anti-muse-IgG (H+L), anti-kanin-IgG (H+L)
Opbevaringskrav Opbevares på 2° til 8 °C. Hver komponent er stabil i 18 måneder.
Enzym Peroxidase
Produktlinje Laboratorievision, UltraVision
Substrater Ingen angivet