Få mere at vide
uvex Ultravisionsbriller med celluloseacetatlinse
Artikelnummer. 17787699 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Linsefarve: Klar
Artikelnummer.
17787699 Linsefarve: Klar
1 options
Artikelnummer. 17787699 Leverandør uvex Leverandørnr. 9301906
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00 DKK
    119.26 DKK / Pakke med 1
    Spare 4.74 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
De Uvex Ultravision har et behageligt ergonomisk design og tilbyder ubegrænset perifert syn.
Disse fleksible briller kan også bæres som overspecifikke briller med receptpligtige briller og fås med celluloseacetat- eller polycarbonatglas, som svejsesikkerhedsbriller eller med en flip-up ansigtsskærm.
Generelle funktioner
  • Klassisk sikkerhedsbrille velegnet til en bred vifte af applikationer
  • Indirekte ventilationssystem øger luftcirkulationen
  • En bæredygtig fordel: Linser kan udskiftes efter behov
  • Tilgængelig erstatningslinse: 9300956
  • Metalfri
Sikkerhedsfunktioner
  • Certificeret i overensstemmelse med EN 166 (personlige beskyttelsesbriller) og EN 170 (UV-beskyttelsesfilter)
  • Mærkning: B 166 3 F CE– 2C-1,2 W1 FN CE
  • Cellulose acetat linse med anti-dug ydeevne på indersiden og UV380 beskyttelse
Komfortfunktioner
  • Fleksibel ansigtsforsegling former sig naturligt efter enhver ansigtsform
  • Generøst indvendigt volumen, der kan rumme receptpligtige briller og stelfordybninger til at lokalisere sidearmene, hvilket sikrer en behagelig pasform
  • Længdejusterbar tekstil pandebånd for en sikker pasform og individuel tilpasningsevne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsetype Kemikalieresistent
Linsebelægning Anti-dug
Farve Gennemsigtig grå
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 166, EN 170
Linsefarve Klar
Produkttype Anti-dug beskyttelsesbriller
Materiale til pandebånd Tekstil
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Celluloseacetat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV380
Rammetype Standard