Få mere at vide
uvex Ultravisionsbriller med CBR65-objektiv
Artikelnummer. 17767699 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Linsefarve: Brun CBR65
Artikelnummer.
17767699 Linsefarve: Brun CBR65
1 options
Artikelnummer. 17767699 Leverandør uvex Leverandørnr. 9301064
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00 DKK
    141.25 DKK / Pakke med 1
    Spare 10.75 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Uvex Ultravision har et behageligt ergonomisk design og tilbyder ubegrænset perifert syn.
  • Klassiske ergonomiske beskyttelsesbriller med ubegrænset perifert syn
  • Rammefarve: transparent grå
  • PC-objektiv med CBR65-tone (lysebrun)
  • Certificeret i overensstemmelse med EN 166 (personlig øjenbeskyttelse) og EN 172 (solskinfiltre til industriel brug)
  • Certificering: W 166 34 BT CE– 5-1,4 W1 BTKN CE
  • Pålidelig UV 400 beskyttelse
  • Høj mekanisk styrke (B: 120 m/s)
  • Uvex CBR65-tone letter belastningen af øjnene
  • Antidugbelægning på indersiden, ekstremt ridse- og kemikaliebestandig belægning på ydersiden (uvex supervision excellence)
  • Sofistikeret ventilationssystem sikrer optimal slidstyrke
  • Stort stel, kan komfortabelt bæres som overspec
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Farve Gennemsigtig grå
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 166, EN 172
Linsefarve Brun
Produkttype Anti-dug beskyttelsesbriller
Materiale til pandebånd Tekstil
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400
Rammetype Standard