Få mere at vide
uvex Ultravisionsbriller
Artikelnummer. 17777699 Shop alle Uvex produkter
:
Linsefarve: Klar
Artikelnummer. 17777699
Brand: uvex 9301605
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Uvex Ultravision har et behageligt ergonomisk design og tilbyder ubegrænset perifert syn.
Denne fleksible beskyttelsesbrille kan også bæres som overspec med receptpligtige briller og fås med celluloseacetat- eller polycarbonatglas, som svejsesikkerhedsbriller eller med en flip-up ansigtsskærm.
Generelle funktioner
  • Klassiske ergonomiske beskyttelsesbriller med ubegrænset perifert syn
  • Udskiftelige linser
  • Rammefarve: transparent grå
  • Klar PC linse
Beskyttende funktioner
  • Certificeret i overensstemmelse med EN 166 (personlig øjenbeskyttelse) og EN 170 (UV-filtre)
  • Mærkning: B 166 34 BT CE– 2C-1,2 W1 BTKN CE
  • Pålidelig UV400 beskyttelse
  • Høj mekanisk styrke (B: 120 m/s)
Komfortfunktioner
  • Antidugbelægning på begge sider, ridsefast og antistatisk (uvex supravision plus)
  • Stort stel, kan komfortabelt bæres som overspec
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsetype Supravision Plus
Linsebelægning Anti-dug, Antistatisk, Ridsefast
Farve Gennemsigtig grå
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 166, EN 170
Linsefarve Klar
Produkttype Anti-dug beskyttelsesbriller
Materiale til pandebånd Tekstil
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400
Rammetype Standard