Få mere at vide
Vileda Professional™ UltraSpeed Pro MicroStrong kontrollerede miljømoppe
Artikelnummer. 17852496
Skift visning
Materiale:
Polyester
Artikelnummer. Materiale
17852496 Polyester
1 options
Artikelnummer. 17852496 Leverandør Vileda Professional™ Leverandørnr. 157778
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2750.00 DKK
    2619.22 DKK / Pakke med 20
    Spare 130.78 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
De UltraSpeed Pro MicroStrong Mop er en slidstærk, 100 % polyethersulfon-moppe med løkker i mikrofiber til brug med UltraSpeed Pro CE System .
  • Genanvendelig, enkeltsidet mikrofibermoppe
  • 40 cm inkl. moppemærke med LOT-kode
  • Brugbar op til ISO klasse 4 til 9 (GMP A/B, C, D)
  • Stærk og holdbar loop mikrofiber konstruktion
  • Høj sugeevne
  • Lav partikelafgivelse
Tekniske data
Produkttype Moppepude
Farvekode Hvid
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Genanvendelig
Farvekodet Nej
Materiale Polyester