Få mere at vide
Grant Instruments™ Ultralydsopløsning
Holder:
6 x 1 L flasker
Pakningsstørrelse:
6 L
Beskrivelse
- Almindelig rengøringsmiddel til brug med ultralydsbade
- Leveres i pakker med 6 x 1L flasker
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Rengøringsopløsning |
| Holder | 6 x 1 L flasker |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Grant M2 ultrasonic solution
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: C9XYLATE, QUATERNARY FATTY AMINE ETHOXYLATE, BENZENESULFONIC ACID