Få mere at vide
uvex Ultralyds sikkerhedsbriller
Artikelnummer. p-9646021 Shop alle Uvex produkter
Ramme farve:
Grå, Orange
Sort, Grå
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10355772
Brand: uvex 9302245
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Blød, fleksibel komponent giver komplet sidebeskyttelse selv over receptpligtige briller.
  • Goggles i sporty design, også velegnet som overspec
  • Linser kan skiftes
  • PC linse, klar
  • Certificeret til EN 166 (personlig øjenbeskyttelse) og EN 170 (UV-filtre)
  • Mærkning: W 166 34 f.Kr– 2-1,2 W 1 B KN DIN CE
  • Pålidelig UV 400 beskyttelse
  • Høj mekanisk styrke (B: 120 m/s)
  • Antidug indeni, ekstremt ridsefast og kemikaliebestandig på ydersiden (uvex supervision excellence)
  • Bredt panoramisk synsfelt
  • Ingen trykproblemer ved langvarig slid takket være kombinationen af hårde og bløde komponenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 166 1 B 349 KN CE
Linsetype Supravision HC-AF
Linsebelægning Anti-dug
Linsefarve Klar
Produkttype Sikkerhedsbriller
Ramme farve Grå, Orange
nr. pr. pakke 1 hv.
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Justerbar hovedstrop
UV beskyttelse Ja
Rammetype Standard