Få mere at vide
uvex Ultralyds sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 10355772 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Ramme farve:
Grå, Orange
Sort, Grå
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ramme farve unitSize
10355772 Grå, Orange Hver
10228092 Sort, Grå -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10355772 Leverandør uvex Leverandørnr. 9302245
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.25 DKK
    141.25 DKK / Pakke med 1
    Spare 13.00 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Blød, fleksibel komponent giver komplet sidebeskyttelse selv over receptpligtige briller.
  • Goggles i sporty design, også velegnet som overspec
  • Linser kan skiftes
  • PC linse, klar
  • Certificeret til EN 166 (personlig øjenbeskyttelse) og EN 170 (UV-filtre)
  • Mærkning: W 166 34 f.Kr– 2-1,2 W 1 B KN DIN CE
  • Pålidelig UV 400 beskyttelse
  • Høj mekanisk styrke (B: 120 m/s)
  • Antidug indeni, ekstremt ridsefast og kemikaliebestandig på ydersiden (uvex supervision excellence)
  • Bredt panoramisk synsfelt
  • Ingen trykproblemer ved langvarig slid takket være kombinationen af hårde og bløde komponenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 166 1 B 349 KN CE
Linsetype Supravision HC-AF
Linsebelægning Anti-dug
Linsefarve Klar
Produkttype Sikkerhedsbriller
Ramme farve Grå, Orange
nr. pr. pakke 1 hv.
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Justerbar hovedstrop
UV beskyttelse Ja
Rammetype Standard