Få mere at vide
Sonics Materials Ultralydssonde
Artikelnummer. 10552483
Skift visning
Materiale:
Titanium legering
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale unitSize
10552483 Titanium legering Hver
1 options
Artikelnummer. 10552483 Leverandør Sonics Materials Leverandørnr. 6300422
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Robuste og pålidelige mikrospidser og sonder, der intensiverer og udstråler ultralydsenergi ind i en prøve.
  • Microtips og sonder intensiverer og udstråler ultralydsenergien ind i prøven
  • Spidser med mindre diameter producerer større kavitationsintensitet, men den frigivne energi er begrænset til et smallere, mere koncentreret felt
  • Omvendt producerer spidser med større diameter lavere intensitet, men energien frigives over et større område
  • Jo større spidsdiameteren er, jo større volumen kan bearbejdes, men med reduceret intensitet
Tekniske data
Lydstyrkeområde (metrisk) 250μ L til 10 ml
Diameter (metrisk) 3 mm
Længde (metrisk) 138 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Titanium legering