Få mere at vide
Uvex Ultrasonic Planet Clear Goggles
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17935466 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Linsefarve:
Klar
Artikelnummer. Linsefarve
17935466 Klar
1 options
Artikelnummer. 17935466 Leverandør Uvex Leverandørnr. 9302290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00 DKK
    154.07 DKK / Pakke med 1
    Spare 7.93 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 25-09-2026
Kombinationen af hårde og bløde materialekomponenter, der anvendes i uvex ultralyd kombinerer høj mekanisk styrke med optimal slidstyrke.
Denne bredsynsbrille kan bæres i lange perioder uden at forårsage trykproblemer. Den fleksible bløde komponent gør det muligt at tilpasse sig hvert enkelt ansigt for en tætsiddende pasform, hvilket sikrer omfattende sidebeskyttelse omkring øjenområdet, selv når det bæres over receptpligtige briller. De uvex ultralyd giver enestående ventilation, hvilket sikrer et behageligt indvendigt miljø, der ikke forårsager irritation. Denne topbrille har også et sporty design, panoramisk synsfelt og hurtigt og nemt skift af linse.
  • Funktionelle beskyttelsesbriller med panoramalinse til en bred vifte af anvendelser
  • Uvex beskytte planeten– massebalanceret pc-linse, stel, pandebånd og emballage delvist fremstillet af genbrugsmateriale
  • Robust polycarbonat linse med gennemprøvet uvex supravision belægningsteknologi– permanent anti-dug og ridsefast linse
  • Metalfri
  • Rammefarve: antracit
  • Pandebånd: antracit, jade
  • PC linse
  • Blød, fleksibel ansigtspude former sig naturligt efter mange ansigtsformer
  • Generøs indvendig volumen til at rumme receptpligtige briller og sikre en behagelig pasform uden trykpunkter
  • Indirekte ventilationssystem for øget luftcirkulation
  • Længdejusterbart stofhovedbånd for en sikker pasform og individuel justering
  • Certificeret i overensstemmelse med EN 166 (personlig øjenbeskyttelse) og EN 170 (UV-filtre)
  • Certificering: W 166 34 B CE– 2C-1.2 W1 BKN CE
  • UV400– 100% beskyttelse mod skadelig UV-stråling til 400 nm
  • Øget mekanisk styrke– certificering B (120 m/s)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Ubelagt
Linsefarve Klar
Produkttype Fuldt visningsbriller
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400
Rammetype Klassisk
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres