Få mere at vide
Fisherbrand™ Q125 Sonicator uden sonde
Artikelnummer. 12991151 Shop alle Fisherbrand produkter
Model-:
Q125
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12991151
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Effektiv til standardcelleafbrydelse, DNA/RNA-skæring, homogenisering og mange andre applikationer. Fisherbrand™ Q125 Sonicator uden Probe er en mikroprocessorbaseret, programmerbar ultralydsprocessor.
  • Programmerbar betjening til at indstille tid til håndfri betjening
  • Pulstilstand for at forhindre varmeopbygning i temperaturfølsomme prøver
  • Digital amplitude/intensitetskontrol fra 20-100 %
  • Indikator for forløbet tid viser varigheden af sonikering
  • Visning af watt og joule til energiovervågning i realtid
  • Overbelastningsbeskyttelse forhindrer beskadigelse af kredsløb, hvis der opstår en fejl
  • Kompakt design, der fylder mindre end konkurrerende enheder
  • Bruger blyfri komponenter
Tekniske data
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 110 V
Inkluderer Generator, omformer, strømkabel, omformerkabel, skruenøglesæt
Model- Q125
Watt 125 w
Driftsfrekvens 20 kHz