Få mere at vide
Qsonica Ultralydshomogenisatorkonvertere
Artikelnummer. 15142889 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Produkttype:
Konverter kabel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
15142889 Konverter kabel Hver
1 options
Artikelnummer. 15142889
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Qsonica Ultrasonic Homogenizer Converter fungerer med enten Microson XL2000 eller Sonicator 3000 ultralydshomogenisatorer til at transformere elektriske signaler til mekaniske vibrationer.
  • Til brug med Microson™ Model XL2000 eller Sonicator™ 3000 ultralydshomogenisatorer
  • Omdanner elektrisk signal til mekaniske vibrationer
Tekniske data
Produkttype Konverter kabel
Længde (engelsk) 72 tommer.
Længde (metrisk) 182.88 cm
Til brug med (applikation) Ideel til at transformere elektrisk signal til mekanisk vibration
Til brug med (udstyr) Q500 og Q700 Sonicator™