Få mere at vide
Fisherbrand™ Glasbæger uden låg
Artikelnummer. 10768962 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
600 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10768962 600 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 10768962
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.83 DKK
    74.61 DKK / Pakke med 1
    Spare 13.22 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver sikker og sikker opbevaring i laboratoriet. Fisherbrand™ Glasbæger uden låg er en fremragende løsning til opbevaring af ultralydsrensevæske.
  • 600 ml kapacitet
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 95 mm
Kapacitet (metrisk) 600 mL
Materiale Glas
Til brug med (applikation) Alle Elmasonic Ultralydsbad undtagen S 10
Type Bægerglas
Uddannet Ja