Få mere at vide
Elma™ Ultrasonic™ Glasbæger
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Nyttig til ultralydsrensning af små dele.
- Bevarer ultralyds rengøringsopløsning.
- Bægerglas indeholdende rensedele og renseopløsning suspenderes i et vandbad indeholdende overfladeaktivt stof.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 95 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Glas |
| Til brug med (applikation) | Elmasonic Ultralydsbad |
| Type | Bægerglas |
| Uddannet | Ja |