Få mere at vide
WTW™ Ultrapure Vandledningsevnecelle
Artikelnummer. 10603732
Skift visning
Diameter (metrisk):
12 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10603732 12 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10603732 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 301961
På lager
Opnå måleresultater for rent vand med denne ultrarent vandledningsevnecelle, der inkluderer indbygget temperatursensor, 4,9 fod (1,5 m) kabel og et vandtæt stik.
  • Måleceller med koncentriske elektroder af rustfrit stål
  • Flowbeholdere af glas eller rustfrit stål til målinger i rent vand
  • Ultrapure vandledningsevnecelle
  • Inkluderer indbygget temperatursensor, 4,9 fod (1,5 m) kabel og vandtæt stik
  • Præcise målte værdier takket være koncentriske elektroder uden kantfelter
  • Inkluderer flowbeholdere for at forhindre forkerte resultater på grund af kuldioxid
  • Ingen polarisationseffekter takket være design i rustfrit stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) 0,47 tommer.
Oversigt Ultrapure vandledningsevne celle
Diameter (metrisk) 12 mm
Inkluderer Indbygget temperatursensor, 4,9 fod (1,5 m) kabel og vandtæt stik