Få mere at vide
Thermo Scientific™ UltraPure™ SSPE, 20X
Mængde:
10 x 1 L
Beskrivelse
- Leveres i 1 L eller i 10 x 1 L plastikflasker, sterilfiltreret UltraPure 20X SSPE indeholder 3,0 M NaCl, 0,2 M NaH2PO4 og 0,02 M EDTA ved pH 7,4.
- Ydeevne- og kvalitetstest: ingen DNase- eller RNase-aktivitet detekteret
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 20X |
| Fysisk form | Væske |
| Produktlinje | UltraPure™ |
| Mængde | 10 x 1 L |