Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ DNase/RNase-frit destilleret vand
Beskrivelse
UltraPure™ DNase/RNase-frit destilleret vand er designet til brug i alle molekylærbiologiske anvendelser. Det er 0,1-μ m membranfiltreret og testet for DNase- og RNase-aktivitet.
Ydeevne- og kvalitetstest: Ingen DNase-, RNase- eller proteaseaktivitet påvist. Vores destillerede vandsystem overvåges rutinemæssigt for at vise overensstemmelse med strøm USP monografitestkrav for vand til injektion (WFI).
Tekniske data
Tekniske data
| Emballage | 1 hver |
| Behandling(er) | Ikke behandlet med DEPC |
| Mængde | 10 x 500 mL |