Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ Cæsiumchlorid, optisk kvalitet
Artikelnummer. 10073482
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10073482 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 10073482 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 15507023
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
UltraPure™ Cæsiumchlorid, optisk kvalitet er specielt forberedt til brug i tæthedsgradienter.
UltraPureTM Cæsiumchlorid, Optical Grade er specielt forberedt til brug i tæthedsgradienter. Den højeste kvalitet kommercielt tilgængelige, UltraPureTM Cesium Chloride, Optical Grade kan bruges til at fremstille plasmider eller til at isolere fag, viruspartikler eller cellulært RNA.
UltraPure™ Cæsiumchlorid, optisk kvalitet er specielt forberedt til brug i tæthedsgradienter. Den højeste kvalitet kommercielt tilgængelige, UltraPure™ Cæsiumchlorid, optisk kvalitet kan bruges til at fremstille plasmider eller til at isolere fag, viruspartikler eller cellulært RNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cæsiumchlorid
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Produktlinje UltraPure
Mængde 1 kg
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Form Pulver