Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ 5M NaCl
Beskrivelse
- En filtreret, forblandet opløsning indeholdende 292,2 g/l NaCl
- En almindelig stamopløsning, der bruges i mange molekylærbiologiske og retsmedicinske applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Natriumchlorid |
| Koncentration | 5 M |
| Til brug med (applikation) | Retsmedicin, Molekylærbiologi |
| Mængde | 4 l |
| Renhed | Molekylærbiologi karakter |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
Må kun benyttes til forskning.