Få mere at vide
MAPA Professional UltraNeo 450 Kemisk beskyttelseshandske
Beskrivelse
- Hovedfarve: Sort
- Tykkelse (mm): 0,75
- Længde (mm): 410
- ISO CUT Niveau: X
- Risici: Flydende - Kemisk
- Belægningsmateriale: Grebstekstureret - Latex, neopren - Flocket
- Bevægelsesfrihed på grund af neoprens smidige kvalitet og komforten fra bomuldsflock-foret.
- Godt greb på grund af den prægede tekstur.
- NORMER
- Kategori 3
- EN374 : Type A - ALMNST
- EN 388: 2121X
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 0 |
| Kloreret | Nej |
| Applikationer | Industri |
| Farve | Sort |
| Latex fri | Nej |
| Materiale | Polyklorpren |
| Produkttype | Neoprenhandsker |
| Størrelse | 7 |
| Tykkelse (metrisk) | 0.75 mm |
| EN388 Standard | EN388:2121X |
| Vis mere |