Få mere at vide
Masterflex™ Ultramicrobore PTFE-slange
Artikelnummer. 11782753
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,051 mm
0,34 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig unitSize
11782753 0,051 mm Hver
11750299 0,34 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11782753 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0641770
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne gennemsigtige slange i ekstreme temperaturer og i barske kemiske miljøer
  • Ultramicrobore PTFE-slange
  • Kemisk inert
  • Lav permeabilitet
  • Laveste friktionskoefficient for enhver slange
  • Temperaturområdet er -400 til +500 grader; F (-240 til 260 grader; C)
  • Smelter ved 620°F (327°C)
  • Trækstyrke er 2500 til 4000psi
  • PTFE-rørharpiks er UL-anerkendt og overholder FDA (21 CFR 177.1550) og USP Klasse VI krav
Tekniske data
Diameter (engelsk) Indre 1/500 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0,051 mm
Materiale PTFE
Diameter (engelsk) Ydre 1/64 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 0.40 mm
Samlet længde (engelsk) 100 ft.
Samlet længde (metrisk) 30.5 m
Tykkelse (engelsk) 1/175 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.152 mm
Min. Driftstemperatur (engelsk) -400 grader;F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -240 °C
Farve Gennemskinnelig
Maksimalt tryk 4.000 psi
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 500 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 260 grader;C
Produkttype Ultramicrobore PTFE-slange