Få mere at vide
Ultramark ∣r 1621, Mass Spec Std, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359335
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11359335 250 mg 250mg
11349335 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359335 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16698.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 105809-15-2 | C6H18N3P3 | 231.189 g/mol
Ultramark 1621 bruges som referenceforbindelse til positiv og negativ ion hurtig-atom bombardement højopløsnings massespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
Ultramark 1621 bruges som referenceforbindelse til positiv og negativ ion hurtig-atom bombardement højopløsnings massespektrometri.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105809-15-2
Molekylær formel C6H18N3P3
Molekylvægt (g/mol) 231.189
MDL nummer MFCD00242454
InChI nøgle DEBZEVJNWCNATM-MZWXYZOWSA-N
PubChem CID 44119860
IUPAC navn 2,2,4,4,6,6-hexakis(deuteriomethyl)-1,3,5-triaza-2$l^{5},4$l^{5},6$l^{5}-triphosphacyclohexa-1,3,5-trien
SMIL CP1(=NP(=NP(=N1)(C)C)(C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ultramark™ 1621
Navn note Mass Spec Standard
Tæthed 1.8
Opløselighed Miscible with water
Mængde 250 mg
Formel vægt 2120