Få mere at vide
Ultramark ∣r 1621, Mass Spec Std, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349335
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 11349335
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L16698.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 105809-15-2 | C6H18N3P3 | 231.189 g/mol
Ultramark 1621 bruges som referenceforbindelse til positiv og negativ ion hurtig-atom bombardement højopløsnings massespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
Ultramark 1621 bruges som referenceforbindelse til positiv og negativ ion hurtig-atom bombardement højopløsnings massespektrometri.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105809-15-2
Molekylær formel C6H18N3P3
Molekylvægt (g/mol) 231.189
MDL nummer MFCD00242454
InChI nøgle DEBZEVJNWCNATM-MZWXYZOWSA-N
PubChem CID 44119860
IUPAC navn 2,2,4,4,6,6-hexakis(deuteriomethyl)-1,3,5-triaza-2$l^{5},4$l^{5},6$l^{5}-triphosphacyclohexa-1,3,5-trien
SMIL CP1(=NP(=NP(=N1)(C)C)(C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ultramark™ 1621
Navn note Mass Spec Standard
Tæthed 1.8
Opløselighed Miscible with water
Mængde 1 g
Formel vægt 2120
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ultramark 1621, Mass Spec Standard
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Ultramark 1621