Få mere at vide
Ultramark 1621, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ultramark 1621 |
| CAS | 105809-15-2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H18N3P3/c1-10(2)7-11(3,4)9-12(5,6)8-10/h1-6H3/i1D,2D,3D,4D,5D,6D |
| IUPAC navn | 2,2,4,4,6,6-hexakis(deuteriomethyl)-1,3,5-triaza-2λ^{5},4λ^{5},6λ^{5}-triphosphacyclohexa-1,3,5-triene |
| Formel vægt | 231.109 |