Få mere at vide
Thermo Scientific™ UltraLink™ Jodoacetylharpiks
Artikelnummer. 10771005 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10771005 10 mL 10ml
1 options
Artikelnummer. 10771005 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 53155
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Kovalent immobiliser cystein-peptider (sulfhydrylholdige molekyler) til antistofaffinitetsoprensning med disse haloacetyl-aktiverede polyacrylamidperler.
Thermo Scientific™ UltraLink Iodoacetyl Resin and Peptide Coupling Kit muliggør kovalent immobilisering af cysteinholdige peptider til brug i antistofoprensning og andre affinitetsprotokoller.
Den perle UltraLink Iodoacetyl Resin er en hydrofil copolymer af polyacrylamid og azlacton med en stiv polymerstruktur med højt overfladeareal og porevolumen. Hver azlactongruppe er blevet modificeret til at danne en 15-atom spacer-arm, der ender i en iodacetylgruppe, som er i stand til at reagere med sulfhydrylgrupper (f.eks. sidekæde af reducerede cysteinrester) for at covalent immobilisere peptid eller andre sulfhydrylholdige ligander. Perlestrukturen og den effektive koblingskemi af Iodoacetyl-Activated UltraLink Biostøtte resulterer i høj proteinbindingskapacitet, høje lineære flowhastigheder, lav uspecifik binding og overordnet overlegen ydeevne i affinitetskromatografi. UltraLink Harpikser er ideelle til medium tryk applikationer som f.eks FPLC .
Micro Peptide Coupling Kit er et mikrocentrifugespinsøjlesæt til immobilisering af små mængder (25 til μ250 g) sulfhydrylholdige peptider (f.eks. cysteinterminerede peptider) på harpiksen for at skabe en lille, genanvendelig affinitetssøjle. Koblings- og affinitetsoprensningsprocedurerne er optimeret til små prøvevolumener (200 til 300 μL). Vaske- og elueringstrin opnås hurtigt og effektivt med de praktiske mikrocentrifugesøjler. Hvert kit indeholder tilstrækkelige reagenser til 10 koblingsreaktioner og 20 affinitetsoprensninger. Sættet er ideelt til immobilisering af peptidantigener, der indeholder en terminal cysteinrest til brug ved oprensning af specifikke antistoffer fra små serum-, ascites- eller kultursupernatantprøver.
Højdepunkter:
  • Høj koblingseffektivitet og kapacitet– immobiliserer sulfhydrylholdige proteiner eller andre ligander med høj effektivitet og koblingskapacitet på en time
  • Specifik og lækagesikker koblingskemi– reagerer specifikt med sulfhydrylgrupper (reducerede thioler), hvilket resulterer i thioetherbindinger, der er stabile til brug i mange affinitetsoprensningsprocedurer
  • Simple koblingsbetingelser– udføre immobiliseringsreaktion i en hvilken som helst af en række buffere; kobling er mest effektiv og specifik ved pH 8,0 til 8,5; kobling kompatibel med eller uden organisk opløsningsmiddel
  • Fremragende genanvendelighed– fremstillet affinitetsharpiks kan anvendes med typiske bindings- og elueringsprocedurer til mange cyklusser af affinitetsoprensning uden væsentligt tab af bindingskapacitet
  • Holdbar, højtydende harpiks– porøse perler har en diameter μpå 60 m, kan modstå 100 psi (6,9 bar) og giver mulighed for lineære gennemstrømningshastigheder på 3000 cm/time
Mikropeptidkoblingssæt (delnr. 20485):
  • Optimeret til lille skala– ideel til kobling af små mængder (25 μtil 250 g) sulfhydrylholdigt peptid eller protein til oprensning af specifikke antistoffer fra råserum
  • Højtydende affinitetsharpiks– bruger holdbart, polyakrylamid-baseret UltraLink Iodoacetyl Resin til specifik reaktion på sulfhydrylgrupper
  • Effektiv koblingskemi– immobiliseringseffektivitet> 85 % (målt med 1 times reaktion med insulin, calcitonin og osteocalcinpeptider)
  • Hurtig og nem at bruge– udføre vaske- og elueringstrin ved hjælp af en mikrocentrifuge
  • Genanvendelig– brug forberedt peptidharpiks flere gange uden væsentligt tab af kapacitet
Inkluderer:
Micro Peptide Coupling Kit indeholder mikrocentrifuge-spinkolonner, der indeholder UltraLink Jodoacetylharpiks, koblingsbuffer, L-cystein (til quenching), vaskeopløsning, PBS, elueringsbuffer og opsamlingsrør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt UltraLink Jodoacetylharpiks
Indhold og opbevaring Opbevaring: Ved modtagelse opbevares produktet ved 4 °C, beskyttet mod lys. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur
Partikelstørrelse 50 til 80μ m
Produktlinje UltraLink
Mængde 10 mL
Type Resin
Stationær fase Haloacetyl
Format Flaske
Kolonnetype Affinitet, UltraLink™ Harpiks
Bindende Kapacitet ≥6 mg human IgG-kobling pr. ml harpiks