Få mere at vide
Thermo Scientific™ UltraLink™ Biostøtte
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ UltraLink Biosupport er en holdbar polyacrylamidharpiks aktiveret for at muliggøre effektiv og direkte kovalent immobilisering af proteiner og andre biomolekyler gennem deres primære aminer til brug i affinitetsoprensningsprocedurer.
Højdepunkter:
Høj koblingseffektivitet og kapacitet– immobiliserer proteiner med meget høj effektivitet og koblingskapacitet på en time
Specifik og lækagesikker koblingskemi– reagerer specifikt med primære aminer ( -NH2 ), hvilket resulterer i amidbindinger, der er stabile til brug i mange affinitetsoprensningsprocedurer; koblingsreaktionen har ingen afgangsgruppe til at forurene prøver
Nem at bruge– ingen præ-kvældning eller sekundære reagenser påkrævet; afvej blot den nødvendige mængde tør støtte og tilsæt ligandopløsningen for at starte koblingsreaktionen
Fleksible koblingsforhold– udføre immobiliseringsreaktion i en hvilken som helst af en række ikke-aminbuffere og pH-niveauer; kobling er mest effektiv i buffere, der indeholder et lyotropt salt, såsom natriumcitrat; kobling kompatibel med eller uden organisk opløsningsmiddel
Fremragende genanvendelighed– fremstillet affinitetsharpiks kan bruges med typiske bindings- og elueringsprocedurer i mere end 100 cyklusser af affinitetsoprensning uden væsentligt tab af bindingskapacitet
- Holdbar, højtydende harpiks– porøse perler har en diameter μpå 60 m, kan modstå 100 psi (6,9 bar) og giver mulighed for lineære gennemstrømningshastigheder på 3000 cm/time
Egenskaber af UltraLink Biostøtte:
- Alternative navne: 3M Emphaze Biosupport Medium AB1
- Matrix: Polyacrylamid/azlacton copolymer
- Partikelstørrelse: 50 til 80 μm
- Maksimalt tryk: 100psi (6,9 bar)
- Maksimal lineær flowhastighed: 3000 cm/time
- Koblingskapacitet: >18mg myoglobin pr. milliliter bundfældet harpiks
- Afgangsgruppe i koblingsreaktion: Ingen
- Binding dannet: Amidbinding
- Afstandsarm: 5 atomer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 18 mg Myoglobin Coupling pr. ml harpiks |
| Indhold og opbevaring | Opbevaring: Ved modtagelse opbevares produktet ved 4 °C med tørremiddel. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur |
| Partikelstørrelse | 50 til 80μ m |
| Produktlinje | UltraLink |
| Mængde | 1.25 g |
| Mål | Antistof, proteiner gennem primær amin |
| Type | Biostøtte |
| Stationær fase | Azlacton |
| Format | Flaske |
| Kolonnetype | Affinitet, UltraLink™ Harpiks |