Få mere at vide
Cole-Parmer™ Ultralene XRF vinduesfilm
Artikelnummer. 15390562 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Tykkelse:
0,16 mil.
0,16 mio
Type:
Vinduesfilmcirkler
Vinduesfilmrulle
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tykkelse Type Pakningsstørrelse
15390562 0,16 mio Vinduesfilmrulle 1 rulning
12594316 0,16 mil. Vinduesfilmcirkler Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15390562 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 3525
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Tynd vinduesfilm til XRF væskeprøvekopper.
  • Ideel til lyselementanalyse.
  • Varmebestandig op til 100 °C (212 °F).
  • Rimelig kemisk resistent.
  • Kompatibel med X-Cell™ prøve kopper.
  • Cole-Parmer™ XRF vinduesfilm fungerer som prøvevinduet over vores X-Cell prøvekopper, hvilket muliggør ensartet transmission af røntgenstråler, mens den effektivt indeholder væskeprøven.
  • Ultralene™ film tilbyder den bedste balance mellem røntgentransmission, kemisk resistivitet, styrke og renhed.
  • Den 4μ m (0,16 mil) tykkelse giver mulighed for en større grad af røntgentransmission og gør den ideel til lyselementanalyse.
  • Det er varmebestandigt op til 100 °C (212 °F) og er rimeligt modstandsdygtigt over for syrer, baser og mange organiske kemikalier, men kan angribes af aromatiske og halogenerede kulbrinter.
Ordreinfo
Fås i en række forskellige materialer, der hver især er modstandsdygtige over for en række kemikalier. Alle størrelser er kompatible med X-Cell prøve kopper.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) XRF spektrometre
Type Vinduesfilmrulle
Oversigt Rulle
Dimensioner (L x B) 300 fod x 2,87 tommer.
Til brug med (applikation) Dækker prøvevindue
Længde (engelsk) 300 ft.
Længde (metrisk) 91.4 m
Materiale Ultralene
Bredde (engelsk) 2,87 tommer.
Mængde 1 rulle
Temperaturområde (metrisk) Op til 100 °C
Tykkelse 0,16 mio
Bredde (metrisk) 7.28 cm