Få mere at vide
Edwards Vacuum™ Ultragrade ™Performance 19 smøreolie
Artikelnummer. p-8001359
Volumen (metrisk):
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10656495
Brand: Edwards Vacuum™ H11025015
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Den mest populære olie til roterende varevognspumper med fremragende smøre- og damptryksegenskaber.
  • Fremstillet ved hjælp af en unik hydrobehandlingsproces, der eliminerer nitrogen, svovl og oxygen og de aromatiske kulbrinter, hvilket efterlader et klart basismateriale stort set fri for urenheder
  • Kombineret med additiver giver Performance-olierne forbedret vakuumydelse, termisk og oxidationsstabilitet og rusthæmning
  • Antioxidanter inkluderet i olien gør det muligt for pumpen at modstå høje driftstemperaturer uden olienedbrydning, hvilket forlænger intervallerne mellem olieskift
  • Det bedste valg til store pumper, der bruges til tunge cykler
  • Andre applikationer omfatter massespektrometre, elektronmikroskoper, tyndfilmsputtering, overfladeundersøgelser, UHV-systemer, lækagedetektion, tv-rør, strømventiler og meget mere
Tekniske data
Produkttype Smøreolie
Format Olie
Til brug med (udstyr) Massespektrometre, Elektronmikroskoper, Tyndfilmsforstøvning, Overfladeundersøgelser, UHV-systemer, Lækagedetektion, TV-rør, Strømventiler, Destillation, Rumundersøgelser, Ovne, EB-svejsere, Imprægnering, Kemisk pumpning, Emballering, Metallisering
Certificeringer/compliance ROHS
Tryk Damptryk 1 x 10 8 mbar ved 20 °C
Viskositet 352 cSt ved 20 °C, 103 cSt ved 40 °C
Volumen (metrisk) 1000 ml