Beskrivelse
- Overbrille med hængselsløse sidestykker og med bløde sidestykkeender
- Kombinerer fordelene ved beskyttelsesbriller med sidestykker med pandebånds slidegenskaber
- Det fleksible sidestykke design gør det muligt at tilpasse sig forskellige bæresituationer, med eller uden briller
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN EN 166 - 168 og 170 |
| Linsefarve | Clear |
| Produkttype | Sikkerhedsbriller |
| Til brug med (applikation) | Øjenbeskyttelse |
| Ramme farve | Blå |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |