Få mere at vide
Advantec Engangs ultrafiltreringsenhed, 200K MWCO
Shop alle Cole-Parmer produkter
MWCO:
200 kDa
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Beskrivelse
- Tre molekylvægtsgrænser.
- 40 gange maksimal koncentration.
- Disse ultrafiltreringsenheder til engangsbrug er designet til let at koncentrere, adskille eller på anden måde rense små volumener (< 2 mL) væskeprøver på basis af molekylvægtsafskæring ved brug af positivt tryk.
- Enheden er konstrueret af polypropylenhætte, akryl-retentionscelle og filtratcelle.
- Filtermediet er polysulfon.
- For at bruge, skal du blot dispensere prøven i den retentive celle ved hjælp af pipette, sætte hætten på den retentive celle og injicere 10 mL luft med en sprøjte.
- Fjern hætten for at stoppe filtreringen.
- Sterilisering: 25% ethanol, 5% formalin
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Engangsbrug |
| MWCO | 200 kDa |
| Sterilitet | Steril |
| Til brug med (applikation) | Til brug Koncentrer, adskil og rens biologiske prøver uden en centrifuge |
| Mængde | 24 Pk. |
| Type | Ultrafiltreringsenhed |
| Volumen (metrisk) | 0,5 til 2 ml |