Få mere at vide
Sartorius Ultrafiltreringsmembranskiver
Shop alle Sartorius produkterBeskrivelse
Sartorius Stedim Biotech tilbyder en bred vifte af ultrafiltreringsmembranskiver til prøvekoncentration i omrørte celler. Membranskivediametre varierer fra 13 mm til 293 mm, molekylvægtsgrænser fra 1 til 300 kDa. Forskellige membranmaterialer er tilgængelige afhængigt af anvendelsen: PES er standardmaterialet med høj flux, ingen hydrofobe eller hydrofile interaktioner og lav begroning characteristics.Hydrosart™ , en patenteret regenereret cellulosemembran, har ekstrem lav proteinbinding og udvidet kemisk resistens og foretrækkes til koncentration af prøver med meget lavt proteinindhold.
- Bredt udvalg af MWCO
- Bredt udvalg af skivediametre
- Kompatibel med alle omrørte celler
Tekniske data
Tekniske data
| Filtertype | Membran filter |
| Format | Ultrafiltreringsskive |
| Materiale | Hydrosart |
| Materiale (membran) | Cellulose |
| MWCO | 10 kDa |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Til prøvekoncentration i omrørte celler |
| Mængde | 10/Pk. |
| Tykkelse (metrisk) | 180μ m |
| Type | Membran filter |
| Vis mere |