Få mere at vide
Sartorius Ultrafiltreringsmembranskiver
Artikelnummer. 10347261 Shop alle Sartorius produkter
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
63 mm
76 mm
Materiale (membran):
Cellulose
PES
Polysulfon
Tykkelse (metrisk):
120μ m
180μ m
MWCO:
1 kDa
10 kDa
100 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10347261
Brand: Sartorius 1460947D
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til prøvekoncentration i omrørte celler
Sartorius Stedim Biotech tilbyder en bred vifte af ultrafiltreringsmembranskiver til prøvekoncentration i omrørte celler. Membranskivediametre varierer fra 13 mm til 293 mm, molekylvægtsgrænser fra 1 til 300 kDa. Forskellige membranmaterialer er tilgængelige afhængigt af anvendelsen: PES er standardmaterialet med høj flux, ingen hydrofobe eller hydrofile interaktioner og lav begroning characteristics.Hydrosart™ , en patenteret regenereret cellulosemembran, har ekstrem lav proteinbinding og udvidet kemisk resistens og foretrækkes til koncentration af prøver med meget lavt proteinindhold.
  • Bredt udvalg af MWCO
  • Bredt udvalg af skivediametre
  • Kompatibel med alle omrørte celler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Filtertype Membran filter
Format Ultrafiltreringsskive
Materiale PES
Materiale (membran) Polysulfon
MWCO 1 kDa
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Til prøvekoncentration i omrørte celler
Mængde 10/Pk.
Tykkelse (metrisk) 120μ m
Type Membran filter
Diameter (metrisk) 47 mm