Få mere at vide
Sartorius Ultrafiltreringsmembranskiver
Artikelnummer. 10032421 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
63 mm
76 mm
Materiale (membran):
Cellulose
PES
Polysulfon
Tykkelse (metrisk):
120μ m
180μ m
MWCO:
1 kDa
10 kDa
100 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Materiale (membran) Tykkelse (metrisk) MWCO Pakningsstørrelse
10032421 76 mm Cellulose 180μ m 5 kDa Pakke med 10
10022281 47 mm Polysulfon 120μ m 5 kDa Pakke med 10
11720945 25 mm Polysulfon 120μ m 5 kDa Pakke med 10
15992510 76 mm Polysulfon 120μ m 50 kDa Pakke med 10
10173751 25 mm Cellulose 180μ m 5 kDa Pakke med 10
11750945 76 mm Polysulfon 120μ m 5 kDa Pakke med 10
10123941 47 mm Polysulfon 120μ m 30 kDa Pakke med 10
11790945 76 mm Polysulfon 120μ m 10 kDa Pakke med 10
10504201 25 mm Cellulose 180μ m 30 kDa Pakke med 10
11740945 63 mm Polysulfon 120μ m 5 kDa Pakke med 10
10133801 63 mm Cellulose 180μ m 5 kDa Pakke med 10
11760945 25 mm Polysulfon 120μ m 10 kDa Pakke med 10
11730955 47 mm PES 120μ m 100 kDa Pakke med 10
10347261 47 mm Polysulfon 120μ m 1 kDa Pakke med 10
10397681 63 mm Polysulfon 120μ m 30 kDa Pakke med 10
10337261 47 mm Cellulose 180μ m 5 kDa Pakke med 10
15982510 25 mm Polysulfon 120μ m 50 kDa Pakke med 10
10748202 47 mm Polysulfon 120μ m 50 kDa Pakke med 10
10662602 76 mm Cellulose 180μ m 30 kDa Pakke med 10
10439511 76 mm Cellulose 180μ m 10 kDa Pakke med 10
10574571 47 mm Cellulose 180μ m 30 kDa Pakke med 10
15922520 76 mm Polysulfon 120μ m 300 kDa Pakke med 10
10052301 63 mm Cellulose 180μ m 30 kDa Pakke med 10
15962510 63 mm Polysulfon 120μ m 1 kDa Pakke med 10
10716092 47 mm Polysulfon 120μ m 10 kDa Pakke med 10
10662392 47 mm Polysulfon 120μ m 300 kDa Pakke med 10
15972510 76 mm Polysulfon 120μ m 1 kDa Pakke med 10
10245801 25 mm Cellulose 180μ m 10 kDa Pakke med 10
11780945 63 mm Polysulfon 120μ m 10 kDa Pakke med 10
15902520 25 mm Polysulfon 120μ m 30 kDa Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Artikelnummer. 10032421 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 1442976D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2855.00 DKK
    2746.31 DKK / Pakke med 10
    Spare 108.69 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Til prøvekoncentration i omrørte celler
Sartorius Stedim Biotech tilbyder en bred vifte af ultrafiltreringsmembranskiver til prøvekoncentration i omrørte celler. Membranskivediametre varierer fra 13 mm til 293 mm, molekylvægtsgrænser fra 1 til 300 kDa. Forskellige membranmaterialer er tilgængelige afhængigt af anvendelsen: PES er standardmaterialet med høj flux, ingen hydrofobe eller hydrofile interaktioner og lav begroning characteristics.Hydrosart™ , en patenteret regenereret cellulosemembran, har ekstrem lav proteinbinding og udvidet kemisk resistens og foretrækkes til koncentration af prøver med meget lavt proteinindhold.
  • Bredt udvalg af MWCO
  • Bredt udvalg af skivediametre
  • Kompatibel med alle omrørte celler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Filtertype Membran filter
Format Ultrafiltreringsskive
Materiale Hydrosart
Materiale (membran) Cellulose
MWCO 5 kDa
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Til prøvekoncentration i omrørte celler
Mængde 10/Pk.
Tykkelse (metrisk) 180μ m
Type Membran filter
Diameter (metrisk) 76 mm