Få mere at vide
- Home
- Products
- Filtre og filtrering
- Ultrafiltreringsfiltre og enheder
- Sartorius Ultrafiltreringsmembranskiver
Sartorius Ultrafiltreringsmembranskiver
Artikelnummer. 10022281 Shop alle Sartorius produkter| Artikelnummer. | Diameter (metrisk) | Materiale (membran) | Tykkelse (metrisk) | MWCO | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10022281 | 47 mm | Polysulfon | 120μ m | 5 kDa | Pakke med 10 |
| 11720945 | 25 mm | Polysulfon | 120μ m | 5 kDa | Pakke med 10 |
| 15992510 | 76 mm | Polysulfon | 120μ m | 50 kDa | Pakke med 10 |
| 10173751 | 25 mm | Cellulose | 180μ m | 5 kDa | Pakke med 10 |
| 11750945 | 76 mm | Polysulfon | 120μ m | 5 kDa | Pakke med 10 |
| 10123941 | 47 mm | Polysulfon | 120μ m | 30 kDa | Pakke med 10 |
| 11790945 | 76 mm | Polysulfon | 120μ m | 10 kDa | Pakke med 10 |
| 10504201 | 25 mm | Cellulose | 180μ m | 30 kDa | Pakke med 10 |
| 11740945 | 63 mm | Polysulfon | 120μ m | 5 kDa | Pakke med 10 |
| 10133801 | 63 mm | Cellulose | 180μ m | 5 kDa | Pakke med 10 |
| 11760945 | 25 mm | Polysulfon | 120μ m | 10 kDa | Pakke med 10 |
| 11730955 | 47 mm | PES | 120μ m | 100 kDa | Pakke med 10 |
| 10347261 | 47 mm | Polysulfon | 120μ m | 1 kDa | Pakke med 10 |
| 10397681 | 63 mm | Polysulfon | 120μ m | 30 kDa | Pakke med 10 |
| 10337261 | 47 mm | Cellulose | 180μ m | 5 kDa | Pakke med 10 |
| 15982510 | 25 mm | Polysulfon | 120μ m | 50 kDa | Pakke med 10 |
| 10748202 | 47 mm | Polysulfon | 120μ m | 50 kDa | Pakke med 10 |
| 10662602 | 76 mm | Cellulose | 180μ m | 30 kDa | Pakke med 10 |
| 10439511 | 76 mm | Cellulose | 180μ m | 10 kDa | Pakke med 10 |
| 10574571 | 47 mm | Cellulose | 180μ m | 30 kDa | Pakke med 10 |
| 15922520 | 76 mm | Polysulfon | 120μ m | 300 kDa | Pakke med 10 |
| 10052301 | 63 mm | Cellulose | 180μ m | 30 kDa | Pakke med 10 |
| 15962510 | 63 mm | Polysulfon | 120μ m | 1 kDa | Pakke med 10 |
| 10716092 | 47 mm | Polysulfon | 120μ m | 10 kDa | Pakke med 10 |
| 10032421 | 76 mm | Cellulose | 180μ m | 5 kDa | Pakke med 10 |
| 10662392 | 47 mm | Polysulfon | 120μ m | 300 kDa | Pakke med 10 |
| 15972510 | 76 mm | Polysulfon | 120μ m | 1 kDa | Pakke med 10 |
| 10245801 | 25 mm | Cellulose | 180μ m | 10 kDa | Pakke med 10 |
| 11780945 | 63 mm | Polysulfon | 120μ m | 10 kDa | Pakke med 10 |
| 15902520 | 25 mm | Polysulfon | 120μ m | 30 kDa | Pakke med 10 |
-
1305.00 DKK
1253.75 DKK / Pakke med 10
Spare 51.25 DKK
3% Slukket
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Beskrivelse
Sartorius Stedim Biotech tilbyder en bred vifte af ultrafiltreringsmembranskiver til prøvekoncentration i omrørte celler. Membranskivediametre varierer fra 13 mm til 293 mm, molekylvægtsgrænser fra 1 til 300 kDa. Forskellige membranmaterialer er tilgængelige afhængigt af anvendelsen: PES er standardmaterialet med høj flux, ingen hydrofobe eller hydrofile interaktioner og lav begroning characteristics.Hydrosart™ , en patenteret regenereret cellulosemembran, har ekstrem lav proteinbinding og udvidet kemisk resistens og foretrækkes til koncentration af prøver med meget lavt proteinindhold.
- Bredt udvalg af MWCO
- Bredt udvalg af skivediametre
- Kompatibel med alle omrørte celler
Tekniske data
Tekniske data
| Filtertype | Membran filter |
| Format | Ultrafiltreringsskive |
| Materiale | PES |
| Materiale (membran) | Polysulfon |
| MWCO | 5 kDa |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Til prøvekoncentration i omrørte celler |
| Mængde | 10/Pk. |
| Tykkelse (metrisk) | 120μ m |
| Type | Membran filter |
| Diameter (metrisk) | 47 mm |
| Vis mere Vis mindre |