Läs mer
Merck Ultrafiltreringsskiver, 5 kDa NMW, Biomax Polyethersulfon
Produktkod. 12633756 Handla allt Merck Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (metrisk) filter:
63,5 mm
76 mm
Filtreringsområde:
28,7 cm 2
41,8 cm 2
Förpackningsstorlek:
Pakke med 10
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12633756
Brand: Merck PBCC07610
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
5 kDa NMWL, Biomax polyethersulfon. Saml din Amicon Omrørt celle med membranen efter eget valg.
Højgenvindingsmembraner til omrørte celler
Saml din Amicon Omrørt celle med membranen efter eget valg. Ultrafiltreringsskære membraner er tilgængelige i Ultracel handel; ®enereret cellulose og Biomax handel; &polyethersulvon (PES). Membranerne fås i en række forskellige porestørrelser& diametre.
Ultracel regenererede cellulosemembraner anbefales til koncentrering eller afsaltning af fortyndede opløsninger. Den hydrofile, stramme mikrostruktur af Ultracel membraner sikrer den højest mulige retention med den lavest mulige adsorption af protein, DNA eller andre makromolekyler.
Biomax PES-membraner anbefales til at koncentrere eller afsalte større volumener af mere koncentrerede prøver såsom serum, plasma eller konditionerede vævskulturmedier.
Mikrofiltrering Durapore &handel; PVDF skæreskiver fås 0.1μ m, 0,22μ m og 0,45μ m porestørrelser i både 63,5 mm og 75 mm diameter.
Funktioner& Fordele:
  • Skivediametre inkluderer: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 og 150 mm
  • Både &Ultracel handel;, &Durapore handel;, og &Biomax handel; membraner fås i en lang række porestørrelser for at opfylde dine separationskrav
  • Kompatibel med Amicon &handel; Omrørte celler
Ansøgninger:
Koncentration, bufferudveksling, afsaltning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Filtertype Ultrafiltrering
Format Ultrafiltreringsskive
Materiale PES
MWCO 5 kDa
Filtreringsområde 41,8 cm 2
Til brug med (applikation) Protein rensning; proteinkoncentration; proteinafsaltning
Materiale til hus PES
Mængde 10 Pakke
Diameter (engelsk) 2,99 tommer.
Diameter (metrisk) 76 mm
Diameter (metrisk) filter 76 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.