Få mere at vide
Merck Ultrafiltreringsskiver, 5 kDa NMW, Biomax Polyethersulfon
Product Code. 10548052 Shop All Merck Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (metrisk) filter:
63,5 mm
76 mm
Filtreringsområde:
28,7 cm 2
41,8 cm 2
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 10
Product Code. 10548052
missing translation for 'mfr': Merck PBCC06210
Only null left
Add to basket
Add to basket
5 kDa NMWL, Biomax polyethersulfon. Saml din Amicon Omrørt celle med membranen efter eget valg.
Højgenvindingsmembraner til omrørte celler
Saml din Amicon Omrørt celle med membranen efter eget valg. Ultrafiltreringsskære membraner er tilgængelige i Ultracel handel; ®enereret cellulose og Biomax handel; &polyethersulvon (PES). Membranerne fås i en række forskellige porestørrelser& diametre.
Ultracel regenererede cellulosemembraner anbefales til koncentrering eller afsaltning af fortyndede opløsninger. Den hydrofile, stramme mikrostruktur af Ultracel membraner sikrer den højest mulige retention med den lavest mulige adsorption af protein, DNA eller andre makromolekyler.
Biomax PES-membraner anbefales til at koncentrere eller afsalte større volumener af mere koncentrerede prøver såsom serum, plasma eller konditionerede vævskulturmedier.
Mikrofiltrering Durapore &handel; PVDF skæreskiver fås 0.1μ m, 0,22μ m og 0,45μ m porestørrelser i både 63,5 mm og 75 mm diameter.
Funktioner& Fordele:
  • Skivediametre inkluderer: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 og 150 mm
  • Både &Ultracel handel;, &Durapore handel;, og &Biomax handel; membraner fås i en lang række porestørrelser for at opfylde dine separationskrav
  • Kompatibel med Amicon &handel; Omrørte celler
Ansøgninger:
Koncentration, bufferudveksling, afsaltning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Filtertype Ultrafiltrering
Format Ultrafiltreringsskive
Materiale PES
MWCO 5 kDa
Filtreringsområde 28,7 cm 2
Til brug med (applikation) Protein rensning; proteinkoncentration; proteinafsaltning
Materiale til hus PES
Mængde 10 Pakke
Diameter (engelsk) 2,5 tommer
Diameter (metrisk) 63.5 mm
Diameter (metrisk) filter 63,5 mm