Få mere at vide
Merck Ultrafiltreringsskiver, 300 kDa NMW, Biomax Polyethersulfon
Shop alle Merck produkter
Diameter (metrisk) filter:
25 mm
44,5 mm
47 mm
63,5 mm
76 mm
90 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Beskrivelse
300 kDa NMWL, Biomax polyethersulfon
Saml din Amicon Omrørt celle med membranen efter eget valg. Ultrafiltreringsskære membraner er tilgængelige i Ultracel handel; ®enereret cellulose og Biomax handel; &polyethersulvon (PES). Membranerne fås i en række forskellige porestørrelser& diametre.
Ultracel regenererede cellulosemembraner anbefales til koncentrering eller afsaltning af fortyndede opløsninger. Den hydrofile, stramme mikrostruktur af Ultracel membraner sikrer den højest mulige retention med den lavest mulige adsorption af protein, DNA eller andre makromolekyler.
Biomax PES-membraner anbefales til at koncentrere eller afsalte større volumener af mere koncentrerede prøver såsom serum, plasma eller konditionerede vævskulturmedier.
Mikrofiltrering Durapore &handel; PVDF skæreskiver fås 0.1μ m, 0,22μ m og 0,45μ m porestørrelser i både 63,5 mm og 75 mm diameter.
Ultracel regenererede cellulosemembraner anbefales til koncentrering eller afsaltning af fortyndede opløsninger. Den hydrofile, stramme mikrostruktur af Ultracel membraner sikrer den højest mulige retention med den lavest mulige adsorption af protein, DNA eller andre makromolekyler.
Biomax PES-membraner anbefales til at koncentrere eller afsalte større volumener af mere koncentrerede prøver såsom serum, plasma eller konditionerede vævskulturmedier.
Mikrofiltrering Durapore &handel; PVDF skæreskiver fås 0.1μ m, 0,22μ m og 0,45μ m porestørrelser i både 63,5 mm og 75 mm diameter.
Funktioner& Fordele:
- Skivediametre inkluderer: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 og 150 mm
- Både &Ultracel handel;, &Durapore handel;, og &Biomax handel; membraner fås i en lang række porestørrelser for at opfylde dine separationskrav
- Kompatibel med Amicon &handel; Omrørte celler
Ansøgninger:
Koncentration, bufferudveksling, afsaltning
Tekniske data
Tekniske data
| Filtertype | Ultrafiltrering |
| Materiale | PES |
| MWCO | 300 kDa |
| Filterkode | PBMK |
| Filtreringsområde | 4,1 cm 2 |
| Til brug med (applikation) | Protein rensning; proteinkoncentration; proteinafsaltning |
| Materiale til hus | PES |
| Mængde | 10 Pakke |
| Type | Ultrafiltreringsskive |
| Diameter (engelsk) | 0,98 tommer |
| Vis mere |