Få mere at vide
Merck Ultrafiltreringsskiver, 300 kDa NMW, Biomax Polyethersulfon
Artikelnummer. 10719922 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) filter:
25 mm
44,5 mm
47 mm
63,5 mm
76 mm
90 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) filter Pakningsstørrelse
10719922 63,5 mm Pakke med 10
10711991 25 mm Pakke med 10
10025291 44,5 mm Pakke med 10
10641412 47 mm Pakke med 10
10116761 76 mm Pakke med 10
10035371 90 mm Pakke med 5
10515482 150 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10719922 Leverandør Merck Leverandørnr. PBMK06210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2880.00 DKK
    2634.24 DKK / Pakke med 10
    Spare 245.76 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
300 kDa NMWL, Biomax polyethersulfon
Saml din Amicon Omrørt celle med membranen efter eget valg. Ultrafiltreringsskære membraner er tilgængelige i Ultracel handel; ®enereret cellulose og Biomax handel; &polyethersulvon (PES). Membranerne fås i en række forskellige porestørrelser& diametre.
Ultracel regenererede cellulosemembraner anbefales til koncentrering eller afsaltning af fortyndede opløsninger. Den hydrofile, stramme mikrostruktur af Ultracel membraner sikrer den højest mulige retention med den lavest mulige adsorption af protein, DNA eller andre makromolekyler.
Biomax PES-membraner anbefales til at koncentrere eller afsalte større volumener af mere koncentrerede prøver såsom serum, plasma eller konditionerede vævskulturmedier.
Mikrofiltrering Durapore &handel; PVDF skæreskiver fås 0.1μ m, 0,22μ m og 0,45μ m porestørrelser i både 63,5 mm og 75 mm diameter.
Funktioner& Fordele:
  • Skivediametre inkluderer: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 og 150 mm
  • Både &Ultracel handel;, &Durapore handel;, og &Biomax handel; membraner fås i en lang række porestørrelser for at opfylde dine separationskrav
  • Kompatibel med Amicon &handel; Omrørte celler
Ansøgninger:
Koncentration, bufferudveksling, afsaltning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Filtertype Ultrafiltrering
Materiale PES
MWCO 300 kDa
Filterkode PBMK
Filtreringsområde 28,7 cm 2
Til brug med (applikation) Protein rensning; proteinkoncentration; proteinafsaltning
Materiale til hus PES
Mængde 10 Pakke
Type Ultrafiltreringsskive
Diameter (engelsk) 2,5 tommer
Diameter (metrisk) 63.5 mm
Diameter (metrisk) filter 63,5 mm