Få mere at vide
Merck Ultrafiltreringsskiver, 30 kDa NMW, Ultracel™ Regenereret Cellulose
Artikelnummer. 10054520 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) filter:
2,5 cm
4,45 cm
4,7 cm
6,35 cm
7,6 cm
9 cm
15 cm
Filtreringsområde:
13,4 cm 2
17,3 cm 2
177 cm 2
28,7 cm 2
4,1 cm 2
41,8 cm 2
63 cm 2
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 10
Pakke med 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (metrisk) filter Filtreringsområde unitSize
10054520 4,45 cm 13,4 cm 2 Pakke med 10
10186770 7,6 cm 41,8 cm 2 Pakke med 10
10004550 9 cm 63 cm 2 Pakke med 5
10667701 2,5 cm 4,1 cm 2 Pakke med 10
10440031 4,7 cm 17,3 cm 2 Pakke med 10
10667891 6,35 cm 28,7 cm 2 Pakke med 10
10014550 15 cm 177 cm 2 Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 missing translation for 'options'
Product Code. 10054520 missing translation for 'mfr' Merck missing translation for 'supplierNo' PLTK04310
Only null left
Add to basket
Add to basket
30 kDa NMWL, Ultracel™ regenereret cellulose
Saml din Amicon Omrørt celle med membranen efter eget valg. Ultrafiltreringsskive membraner fås i Ultracel™ regenereret cellulose og Biomax™ polyethersulvon (PES). Membranerne fås i en række forskellige porestørrelser og diametre. Ultracel regenererede cellulosemembraner anbefales til koncentrering eller afsaltning af fortyndede opløsninger. Den hydrofile, stramme mikrostruktur af Ultracel membraner sikrer den højest mulige retention med den lavest mulige adsorption af protein, DNA eller andre makromolekyler. Biomax PES-membraner anbefales til koncentrering eller afsaltning af større volumener af mere koncentrerede prøver såsom serum, plasma eller konditionerede vævskulturmedier.Mikrofiltrering Durapore™ PVDF skæreskiver fås 0.1μ m, 0,22μ m og 0,45μ m porestørrelser i både 63,5 mm og 75 mm diametre.Funktioner og fordele:• Skivediametre inkluderer: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 og 150 mm• Begge Ultracel™ , Durapore™ , og Biomax™ membraner fås i en lang række porestørrelser for at opfylde dine separationskrav• Kompatibel med Amicon™ Omrørte celler Anvendelser: Koncentration, bufferudveksling, afsaltning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Filtertype Ultrafiltrering
Materiale (membran) Regenereret cellulose
MWCO 30 kDa
Filterkode PLTK
Filtreringsområde 13,4 cm 2
Til brug med (applikation) Protein rensning; proteinkoncentration; proteinafsaltning
Materiale til hus Regenereret cellulose (RC)
Mængde 10 Pakke
Type Ultrafiltreringsskive
Diameter (metrisk) filter 4,45 cm