Få mere at vide
Merck Ultrafiltreringsskiver, 3 kDa NMW, Ultracel™ Regenereret Cellulose
Artikelnummer. 10278200 Shop alle Merck produkter
Diameter (metrisk) filter:
2.5 cm
4.45 cm
4.7 cm
6.35 cm
7.6 cm
9 cm
15 cm
Filtreringsområde:
13,4 cm 2
17,3 cm 2
177 cm 2
28,7 cm 2
4,1 cm 2
41,8 cm 2
63 cm 2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 10278200
Brand: Merck PLBC06210
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
3 kDa NMWL, Ultracel™ regenereret cellulose
Saml din Amicon Omrørt celle med membranen efter eget valg. Ultrafiltreringsskive membraner fås i Ultracel™ regenereret cellulose og Biomax™ polyethersulvon (PES). Membranerne fås i en række forskellige porestørrelser og diametre. Ultracel regenererede cellulosemembraner anbefales til koncentrering eller afsaltning af fortyndede opløsninger. Den hydrofile, stramme mikrostruktur af Ultracel membraner sikrer den højest mulige retention med den lavest mulige adsorption af protein, DNA eller andre makromolekyler. Biomax PES-membraner anbefales til koncentrering eller afsaltning af større volumener af mere koncentrerede prøver såsom serum, plasma eller konditionerede vævskulturmedier.Mikrofiltrering Durapore™ PVDF skæreskiver fås 0.1μ m, 0,22μ m og 0,45μ m porestørrelser i både 63,5 mm og 75 mm diametre.Funktioner og fordele:• Skivediametre inkluderer: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 og 150 mm• Begge Ultracel™ , Durapore™ , og Biomax™ membraner fås i en lang række porestørrelser for at opfylde dine separationskrav• Kompatibel med Amicon™ Omrørte celler Anvendelser: Koncentration, bufferudveksling, afsaltning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Filtertype Ultrafiltrering
Materiale (membran) Regenereret cellulose
MWCO 3 kDa
Filterkode PLBC
Filtreringsområde 28,7 cm 2
Til brug med (applikation) Protein rensning; proteinkoncentration; proteinafsaltning
Materiale til hus Regenereret cellulose (RC)
Mængde 10 Pakke
Type Ultrafiltreringsskive
Diameter (metrisk) filter 6.35 cm