Få mere at vide
Merck Ultrafiltreringsskiver, 10 kDa NMW, Ultracel™ Regenereret Cellulose
Artikelnummer. 10004880
Skift visning
Diameter (metrisk) filter:
2,5 cm
4,45 cm
4,7 cm
6,35 cm
7,6 cm
9 cm
15 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) filter Pakningsstørrelse
10004880 4,45 cm Pakke med 10
10044580 4,7 cm Pakke med 10
10702171 2,5 cm Pakke med 10
10288150 7,6 cm Pakke med 10
10208300 9 cm Pakke med 5
10702151 6,35 cm Pakke med 10
10621422 15 cm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10004880 Leverandør Merck Leverandørnr. PLGC04310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2930.00 DKK
    2803.50 DKK / Pakke med 10
    Spare 126.50 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
10 kDa NMWL, Ultracel™ regenereret cellulose
Saml din Amicon Omrørt celle med membranen efter eget valg. Ultrafiltreringsskive membraner fås i Ultracel™ regenereret cellulose og Biomax™ polyethersulvon (PES). Membranerne fås i en række forskellige porestørrelser og diametre. Ultracel regenererede cellulosemembraner anbefales til koncentrering eller afsaltning af fortyndede opløsninger. Den hydrofile, stramme mikrostruktur af Ultracel membraner sikrer den højest mulige retention med den lavest mulige adsorption af protein, DNA eller andre makromolekyler. Biomax PES-membraner anbefales til koncentrering eller afsaltning af større volumener af mere koncentrerede prøver såsom serum, plasma eller konditionerede vævskulturmedier.Mikrofiltrering Durapore™ PVDF skæreskiver fås 0.1μ m, 0,22μ m og 0,45μ m porestørrelser i både 63,5 mm og 75 mm diametre.Funktioner og fordele:• Skivediametre inkluderer: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 og 150 mm• Begge Ultracel™ , Durapore™ , og Biomax™ membraner fås i en lang række porestørrelser for at opfylde dine separationskrav• Kompatibel med Amicon™ Omrørte celler Anvendelser: Koncentration, bufferudveksling, afsaltning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Filtertype Ultrafiltrering
Materiale (membran) Regenereret cellulose
MWCO 10 kDa
Filterkode PLGC
Filtreringsområde 13,4 cm 2
Til brug med (applikation) Protein rensning; proteinkoncentration; proteinafsaltning
Mængde 10 Pakke
Type Ultrafiltreringsskive
Diameter (metrisk) filter 4,45 cm