Få mere at vide
Invitrogen™ UltraComp eBeads™ spektrale afblandingsperler
Artikelnummer. 31034433
Skift visning
Mængde:
100 prøver
Artikelnummer. Mængde
31034433 100 prøver
1 options
Artikelnummer. 31034433 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. U20250
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
UltraComp eBeads spektrale unmixing Beads forbedrer spektral flowcytometri ved at levere præcis enfarvet spektral unmixing-kontrol. Kompatible med forskellige antistoffer og laserexcitationer tilbyder disse tredje generations perler optimeret fluorofor-unmixing, hvilket sikrer nøjagtige resultater og overlegen ydeevne.
UltraComp Spectral eBeads er tredje generation af UltraComp-perler til brug i spektral flowcytometri. Fluorochrom-konjugeret antistof binder de sfæriske partikler til brug som en enfarvet spektral unmixing-kontrol. Bind med mus-, rotte-, hamster-, kanin- eller rekombinante menneskeantistoffer.
UltraComp Spectral-funktioner eBeads inkluderer:
  • Multiartskompatibilitet—binder sig til antistoffer mod mus, rotte, hamster, kanin eller rekombinante mennesker
  • Forbedret fluoroforkompatibilitet
  • Lav frekvens og alvoren af afblandingsfejl
UltraComp Spectral eBeads er designet til brug i spektral unmixing og kompensation med alle fluorochromer, der exciteres af ultraviolet (355 nm), violet (405 nm), blå (488 nm), grøn (532 nm), gulgrøn (561 nm) eller rød (633-640 nm) lasere. Disse UltraComp-perler er optimeret til brug i spektral flowcytometri, hvor de afblander fluoroforer på en måde, der ligner enkeltfarvekontroller på celler.
Hver dråbe perler indeholder to populationer: en positiv population, der binder sig til enhver mus, rotte, hamster, kanin eller rekombinant menneskelig antistof, og en negativ population, der ikke binder sig til antistof. Når et fluorochrom-konjugeret antistof tilsættes perlerne, observeres både positive og negative populationer. Denne bimodale fordeling kan bruges til at opsætte enkeltfarvekontroller til afblanding samt kompensation i flerfarvede og højparameter flowcytometrieksperimenter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5 x 106 perler/ml
Diameter (metrisk) 5 μm
Indhold og opbevaring •2 °C til 8 °C
•Må ikke fryses.
Mængde 100 prøver
Excitationsbølgelængdeområde UV til IR
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produkttype Kompensationsperler
Regulatorisk status RUO
Må kun benyttes til forskning.