Få mere at vide
Invitrogen™ UltraComp eBeads™ Plus kompensationsperler
Artikelnummer. p-7184690
Antal prøver:
25
100
Artikelnummer. 16846071
Brand: Invitrogen™ 01333341
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
UltraComp eBeads Plus Compensation Beads er anden generation af UltraComp-perler til brug i flowcytometri.
  • Binder de sfæriske partikler til brug som en ensfarvet kompensationskontrol.
  • Binder med muse-, rotte- og hamsterantistoffer, men binder også med kanin- og rekombinante humane antistoffer.
  • Designet til brug som kompensation med alle fluorokromer exciteret af ultraviolet (355 nm), violet (405 nm), blå (488 nm), grøn (532 nm), gul-grøn (561 nm) og rød (633-640 nm) lasere.
  • Kompenser på en måde, der ligner celler, når de bruges med Brilliant Violet 785/786-, Brilliant Violet 711-, Super Bright 780- og Super Bright 702-konjugerede antistoffer.
  • Multispecies kompatibilitet —binder med mus, rotte, hamster, kanin og rekombinante humane antistoffer
  • Forbedret fluoroforkompatibilitet
  • Hver dråbe perler indeholder to populationer: en positiv population, der binder til enhver mus, rotte, hamster, kanin eller rekombinant humant antistof og en negativ population, der ikke vil binde med antistof.
  • Når et fluorochrom-konjugeret antistof tilsættes til perlerne, observeres både positive og negative populationer.
  • Denne bimodale fordeling kan bruges til enkeltfarve kompensationskontroller til nøjagtigt at opsætte instrumentering til flerfarve flowcytometri eksperimenter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Antal prøver 25
Produktlinje eBeads
Mængde 25 prøver
Produkttype Kompensationsperler
Kun brug af RUO.