Få mere at vide
Invitrogen™ UltraComp eBeads™ Plus kompensationsperler
Artikelnummer. 16662224
Skift visning
Antal prøver:
25
100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal prøver
16662224 25
16846071 25
16651194 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16662224 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 01333341
 Begrænset vare
På lager
UltraComp eBeads Plus Compensation Beads er anden generation af UltraComp-perler til brug i flowcytometri.
  • Binder de sfæriske partikler til brug som en ensfarvet kompensationskontrol.
  • Binder med muse-, rotte- og hamsterantistoffer, men binder også med kanin- og rekombinante humane antistoffer.
  • Designet til brug som kompensation med alle fluorokromer exciteret af ultraviolet (355 nm), violet (405 nm), blå (488 nm), grøn (532 nm), gul-grøn (561 nm) og rød (633-640 nm) lasere.
  • Kompenser på en måde, der ligner celler, når de bruges med Brilliant Violet 785/786-, Brilliant Violet 711-, Super Bright 780- og Super Bright 702-konjugerede antistoffer.
  • Multispecies kompatibilitet —binder med mus, rotte, hamster, kanin og rekombinante humane antistoffer
  • Forbedret fluoroforkompatibilitet
  • Hver dråbe perler indeholder to populationer: en positiv population, der binder til enhver mus, rotte, hamster, kanin eller rekombinant humant antistof og en negativ population, der ikke vil binde med antistof.
  • Når et fluorochrom-konjugeret antistof tilsættes til perlerne, observeres både positive og negative populationer.
  • Denne bimodale fordeling kan bruges til enkeltfarve kompensationskontroller til nøjagtigt at opsætte instrumentering til flerfarve flowcytometri eksperimenter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Antal prøver 25
Produktlinje eBeads
Mængde 25 prøver
Produkttype Kompensationsperler
Kun brug af RUO.