Få mere at vide
Invitrogen™ UltraComp eBeads™ Plus kompensationsperler
Artikelnummer. 16651194
Skift visning
Antal prøver:
25
100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal prøver
16651194 100
16846071 25
16662224 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16651194 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 01333342
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
UltraComp eBeads Plus Compensation Beads er anden generation af UltraComp-perler til brug i flowcytometri.
  • Binder de sfæriske partikler til brug som en ensfarvet kompensationskontrol.
  • Binder med muse-, rotte- og hamsterantistoffer, men binder også med kanin- og rekombinante humane antistoffer.
  • Designet til brug som kompensation med alle fluorokromer exciteret af ultraviolet (355 nm), violet (405 nm), blå (488 nm), grøn (532 nm), gul-grøn (561 nm) og rød (633-640 nm) lasere.
  • Kompenser på en måde, der ligner celler, når de bruges med Brilliant Violet 785/786-, Brilliant Violet 711-, Super Bright 780- og Super Bright 702-konjugerede antistoffer.
  • Multispecies kompatibilitet —binder med mus, rotte, hamster, kanin og rekombinante humane antistoffer
  • Forbedret fluoroforkompatibilitet
  • Hver dråbe perler indeholder to populationer: en positiv population, der binder til enhver mus, rotte, hamster, kanin eller rekombinant humant antistof og en negativ population, der ikke vil binde med antistof.
  • Når et fluorochrom-konjugeret antistof tilsættes til perlerne, observeres både positive og negative populationer.
  • Denne bimodale fordeling kan bruges til enkeltfarve kompensationskontroller til nøjagtigt at opsætte instrumentering til flerfarve flowcytometri eksperimenter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Koncentration 5 x 106 perler/ml
Diameter (metrisk) 5μ m
Excitation/Emission UV-633/635 nm
Til brug med (applikation) Mus, rotte, hamster, menneske, kanin antistoffer
Antal prøver 100
Mængde 100 tests
Produkttype Kompensationsperler
Kun brug af RUO.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.