Få mere at vide
Invitrogen™ UltraComp eBeads™ Kompensationsperler
Artikelnummer. p-7092200
Mængde:
100 tests
25 prøver
Pakningsstørrelse:
100 tests
25 tests
Indeholder natriumazid
Artikelnummer. 15385356
Brand: Invitrogen™ 01222242
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder natriumazid
Designet til brug som kompensation med alle fluorokromer exciteret af ultraviolette, violette, blå, grønne, gulgrønne og røde lasere. UltraComp eBeads™ reagerer med antistoffer af mus-, rotte- og hamsteroprindelse og er immunoglobulin-letkæde-uafhængige. 1 dråbe (50 μL)/test.
  • Hver dråbe perler indeholder både en positiv population, der vil fange ethvert muse-, rotte- eller hamsterantistof, og en negativ population, der ikke vil reagere med antistof
  • Denne bimodale fordeling kan bruges til enkeltfarvekompensationskontroller i flerfarvede flowcytometrieksperimenter
  • Kompatibel med alle fluorokromer exciteret af en ultraviolet (355nm) eller violet (405nm) laser
  • Bør anvendes med standardfarvningsbuffere, der indeholder PBS eller HBSS, protein såsom BSA eller FBS og natriumazid. Der må ikke anvendes andre tilsætningsstoffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Flowcytometre
Antal prøver 100 prøver
Mængde 100 tests
Produktlinje eBeads
Produkttype Kompensationsperler