Få mere at vide
Invitrogen™ UltraComp eBeads™ Kompensationsperler
Mængde:
100 tests
25 prøver
Pakningsstørrelse:
100 tests
25 tests
Beskrivelse
- Hver dråbe perler indeholder både en positiv population, der vil fange ethvert muse-, rotte- eller hamsterantistof, og en negativ population, der ikke vil reagere med antistof
- Denne bimodale fordeling kan bruges til enkeltfarvekompensationskontroller i flerfarvede flowcytometrieksperimenter
- Kompatibel med alle fluorokromer exciteret af en ultraviolet (355nm) eller violet (405nm) laser
- Bør anvendes med standardfarvningsbuffere, der indeholder PBS eller HBSS, protein såsom BSA eller FBS og natriumazid. Der må ikke anvendes andre tilsætningsstoffer.
Tekniske data
Tekniske data
Til brug med (udstyr) | Flowcytometre |
Antal prøver | 100 prøver |
Mængde | 100 tests |
Produktlinje | eBeads™ |
Produkttype | Kompensationsperler |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Invitrogen™ UltraComp eBeads™ Kompensationsperler >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion