Få mere at vide
Invitrogen™ UltraComp eBeads™ Kompensationsperler
Artikelnummer. 15536296
Skift visning
Mængde:
100 tests
25 prøver
Pakningsstørrelse:
100 tests
25 tests
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15536296 25 prøver 25 tests
15385356 100 tests 100 tests
16881320 100 tests -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Indeholder natriumazid
Artikelnummer. 15536296 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 01222241
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder natriumazid
Designet til brug som kompensation med alle fluorokromer exciteret af ultraviolette, violette, blå, grønne, gulgrønne og røde lasere. UltraComp eBeads™ reagerer med antistoffer af mus-, rotte- og hamsteroprindelse og er immunoglobulin-letkæde-uafhængige. 1 dråbe (50 μL)/test.
  • Hver dråbe perler indeholder både en positiv population, der vil fange ethvert muse-, rotte- eller hamsterantistof, og en negativ population, der ikke vil reagere med antistof
  • Denne bimodale fordeling kan bruges til enkeltfarvekompensationskontroller i flerfarvede flowcytometrieksperimenter
  • Kompatibel med alle fluorokromer exciteret af en ultraviolet (355nm) eller violet (405nm) laser
  • Bør anvendes med standardfarvningsbuffere, der indeholder PBS eller HBSS, protein såsom BSA eller FBS og natriumazid. Der må ikke anvendes andre tilsætningsstoffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Flowcytometre
Antal prøver 25 prøver
Mængde 25 prøver
Produktlinje eBeads
Produkttype Kompensationsperler